Learn More
2-Pyrid-4-ylpyrimidin-5-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
Formelmasse | 201.18 |
Reinheit (%) | 90% |