Learn More
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391433
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10391433
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC36901DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 116247-03-1
Summenformel C9H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
MDL-Nummer MFCD02854711
InChI-Schlüssel LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMILES OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 97%