Learn More
2-Pyrazincarbonylchlorid, Technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10049081 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10662655 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03402DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19847-10-0
Summenformel C5H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.542
InChI-Schlüssel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäurelchlorid
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 142.54
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch