Learn More
2-Propionylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043720
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327665
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02318.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13679-75-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13679-75-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00005446
InChI-Schlüssel MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 26179
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propionylthiophene
Dichte 1.124
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 5 g
Beilstein 108934
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 98%