Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 25 ml
4 x 2.5 l
6 x 1 l
155 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Strukturformel | (CH3)2CHOH |
UN-Nummer | UN1219 |
Beilstein | 635639 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.096 |
Formelmasse | 60.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.8 % (GC) |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dichte | 0.785 g/ml bei 20 °C, 0.785 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77 °C bis 83 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.