Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
108.79 CHF - 812.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Summenformel | C3H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.096 |
MDL-Nummer | MFCD00011674 |
InChI-Schlüssel | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC-Name | Propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
15664730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-1L |
1 l |
108.79 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15674730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-2.5L |
2.5 l |
232.49 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15694730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-6X1L |
6 x 1 l |
566.60 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15684730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-4X2.5L |
4 x 2.5 l |
812.13 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Chemical Identifiers
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
Propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specifications
2-Propanol | |
Farblos | |
0.02 | |
750 °F | |
(CH3)2CHOH | |
44mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C) | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 mol | |
LC-MS CHROMASOLV™ |
67-63-0 | |
0.785 g/ml bei 25 °C | |
12 °C (53.6 °F) | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥ 99.9 % |
Safety and Handling
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- 2-Propanol
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™