missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propanol, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | 12 °C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3770 - 1.3780 |
Wasser | Max. 500 ppm |
Reinheit (%) | min. 99.8 % |
Güte | Halbleiter |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'