Learn More
2-Propanol, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7072101
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. 15674200
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 344861L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Farbe Farblos
Dichte 0.785g/mL at 25°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Zündpunkt 750°F
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1g/mol
Reinheit (%) ≥99.8% (GC)
Güte CHROMASOLV