Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 17199590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 17199590
4 x 2.5 L, 7.86 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
7.86 Kilogramm
Artikelnummer. 17199590
Marke: Honeywell-Chromasolv 6504474X2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99,9 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -89.5°C (literature)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
Extinktion max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Siedepunkt 77°C to 83°C
Menge 4 x 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOH
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.11
Reinheit (%) >99.85%
Güte HPLC
Name des Produkts
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >