Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15666110
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15666110
4 x 2 L, 4 Stück
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
7.86 Kilogramm
Artikelnummer. 15666110
Marke: Honeywell-Chromasolv 6504474X2L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99,9 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Dichte 0.785g/mL at 25°C
Menge 4 x 2 L
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Zündpunkt 750°F
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
UN-Nummer UN1219
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC,  99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >