Learn More
2-Propanol, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Catalog Number 15641700
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90 °C
Farbe Farblos
Strukturformel (CH3)2CHOH
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 83 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 750 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Brechungsindex n20/D 1.377 (Lit.)
Dampfdruck 44 mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C)