Learn More
2-Propanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315717
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315717 100 mL 100 Milliliter
11305717 25 mL 25 Milliliter
11470580 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043422.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.157 g/mol
2-Propanethiol Reacts with 3-chloro-propene to get 3-isopropylsulfanyl-propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-33-2
Summenformel C3H8S
Molekulargewicht (g/mol) 76.157
MDL-Nummer MFCD00004863
InChI-Schlüssel KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC-Name Propan-2-thiol
SMILES CC(C)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanethiol
Schmelzpunkt -131°C
Farbe Farblos
Dichte 0.82 g/mL
Siedepunkt 57°C to 60°C
Flammpunkt -34° (-29°F)
Geruch Stench
Strukturformel (CH3)2CHSH
Brechungsindex 1.4255
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2402
Beilstein 605260
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 76.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit