Learn More
2-Propanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10475165 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10071420 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10316780 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10475165 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131440025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-33-2
Summenformel C3H8S
Molekulargewicht (g/mol) 76.15
MDL-Nummer MFCD00004863
InChI-Schlüssel KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC-Name Propan-2-thiol
SMILES CC(C)S
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Propanethiol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -131°C
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 57°C to 60°C
Flammpunkt -34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHSH
Brechungsindex 1.4245 to 1.4265
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 367
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethyl ether,hydrocarbons
Formelmasse 76.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Propanethiol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.