Learn More
Heathrow Scientific™ Objektträgerkarton mit 2-Plätzen, 36/Pckg.
Der schwere Karton Slide Mailer ist ein Einwegartikel für den sicheren Transport von Mikroskopobjektträgern. Der Mailer ist leicht und wiederverwendbar.
Marke: Heathrow Scientific™ HS9904
33.15 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Eine Abdeckung, die sich zur Einsichtnahme öffnen lässt, und Rillen für die Daumen zum einfachen Entfernen des Objektträgers
- Sicheres Halten von Objektträgern mit oder ohne Deckglas
- Die flache Oberfläche eignet sich ideal für Etikettierung oder Beschriftung
- Größe 26 x 76 mm (1 x 3 in.)
- Einwegprodukt
Spezifikation
Objektträger | |
2 | |
Objektträger | |
5 mm | |
3 in. | |
76 mm | |
3,1 in. | |
79 mm |
Naturfarben | |
2-Platz-Versandmaterial aus Karton für Objektträger | |
0,2 in. | |
4,1 in. | |
103 mm | |
Pappe | |
1 in. | |
26 mm |