Learn More
2-(Piperidylmethyl)-1-Cyclohexanon-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Piperidylmethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 166°C to 170°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C12H21NO·HCl |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 13, 7510 |
| Mehr anzeigen |