Learn More
2-Piperidinisonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10143504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10081094 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50301CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 855153-75-2
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD04115214
InChI-Schlüssel PYHYIVXTQSCHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoisonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl isonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-ylisonicotinic acid, 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4'-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylpyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl-isonicotinic acid, 1-4-carboxypyridin-2-yl piperidine
PubChem CID 6484237
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidinoisonicotinic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%