Learn More
2-Piperidinbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Piperidinobenzamide |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 2-(piperidin-1-yl)benzamide |
Formelmasse | 204.27 |
Reinheit (%) | 97% |