Learn More
2-Picolylchloridhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10255510
Marke: Thermo Scientific Acros 172120250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-47-3
Summenformel C6H6ClN·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 164.04
MDL-Nummer MFCD00012811
InChI-Schlüssel JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Picolyl chloride hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119.0°C to 125.0°C
Farbe Braun nach grün-braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.