Learn More
2-Phthalimidoethansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30423847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423847 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP40090810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Summenformel C10 H8 Cl N O4 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)ethanesulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 273.693
Formelmasse 272.986