Learn More
2-(Phenylthio)nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552092 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10334512 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552092 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB08722DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35620-72-5
Summenformel C12H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.269
MDL-Nummer MFCD00052110
InChI-Schlüssel MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
IUPAC-Name 2-Phenylsulfanylpyridin-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Phenylthio)nicotinic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 97%