Learn More
2-Phenylchinolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454577 5 g 5 Gramm
15444577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31920.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-96-4
Summenformel C15H11N
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
MDL-Nummer MFCD00011568
InChI-Schlüssel FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
IUPAC-Name 2-Phenylchinolin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylquinoline
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Siedepunkt 363°C
Menge 5 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) ≥99%