Learn More
2-Phenylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylphenol |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Formelmasse | 170.0732 |