Learn More
2-Phenylphenol 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311207 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311207 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA16070000AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Phenylphenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Oc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenylphenol
Solvent or Matrix Aceton
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
Menge 1 mL
Formelmasse 170,0732 g/mol