Learn More
2-Phenylinden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221326 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17221326 1 g 1 Gramm
17231326 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221326 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4505-48-0
Summenformel C15H12
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD00239514
InChI-Schlüssel BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-inden
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindene
Schmelzpunkt 157.0°C to 161.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 192.26