Learn More
2-Phenylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Phenylimidazole is used to prepare complex compounds with ruthenium(III) and also as an intermediate for agrochemical, pharmaceutical and specialty products. It also finds its application as a curing agent for epoxy resins and polyurethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Phenylimidazol wird zur Herstellung komplexer Verbindungen mit Ruthenium(III) sowie als Zwischenprodukt für agrochemische, pharmazeutische und Spezialprodukte verwendet. Es findet auch Anwendung als Härtungsmittel für Epoxidharze und Polyurethan.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylimidazole |
| Schmelzpunkt | 146°C to 150°C |
| Siedepunkt | 198°C to 200°C (7 mmHg) |
| Flammpunkt | 200°C (392°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 114011 |
| Formelmasse | 144.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |