Learn More
2-Phenylethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33594325G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Summenformel C8 H11 N . Cl H
Menge 25 g
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 157.64
Formelmasse 157.0658