Learn More
2-Phenylethylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432088 25 g 25 Gramm
11422088 5 g -
11442088 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15123.14
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phenethylisothiocyanat ist ein NNK-induzierter Lungentumorigenese-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Dichoromethan. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-09-2
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00004821
InChI-Schlüssel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatoethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethyl isothiocyanate
Dichte 1.09
Siedepunkt 139°C to 140°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5888
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2084162
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate,and dichoromethane. Reacts with water.
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%