Learn More
2-Phenylethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452288 5000 g 5000 Gramm
11442288 250 g 250 Gramm
11432288 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15241.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Phenylethanol wird auch als aromatische Essenz und Konservierungsmittel in Pharmazie und Parfümerie verwendet. Wird auch für Geruchsstoffe, Luftpflegeprodukte, Reinigungs- und Einrichtungspflegeprodukte, Wäsche- und Geschirrspülmittel und Körperpflegeprodukte verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-12-8
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002886
InChI-Schlüssel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethanol
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.021
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Strukturformel C6H5(CH2)2OH
Brechungsindex 1.533
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform.
IUPAC-Name 2-Phenylethan-1-ol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.