Learn More
2-Phenylethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432288
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11432288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15241.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Phenylethanol wird auch als aromatische Essenz und Konservierungsmittel in Pharmazie und Parfümerie verwendet. Wird auch für Geruchsstoffe, Luftpflegeprodukte, Reinigungs- und Einrichtungspflegeprodukte, Wäsche- und Geschirrspülmittel und Körperpflegeprodukte verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-12-8
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002886
InChI-Schlüssel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethanol
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.021
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Strukturformel C6H5(CH2)2OH
Brechungsindex 1.533
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform.
IUPAC-Name 2-Phenylethan-1-ol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenethyl alcohol