Learn More
2-Phenylethanethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10520764
Marke: Thermo Scientific Acros 378490500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4410-99-5 | C8H10S | 138.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4410-99-5
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.23
MDL-Nummer MFCD00004891
InChI-Schlüssel ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl mercaptan, benzeneethanethiol, 2-phenylethyl mercaptan, phenylethyl mercaptan, 2-phenylethylthiol, unii-i4th2t2iny, 2-phenyl-ethanethiol, 2-phenylethylmercaptan, beta-phenylethyl mercaptan, i4th2t2iny
PubChem CID 78126
SMILES SCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethanethiol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 97°C to 100°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)2SH
Brechungsindex 1.5590 to 1.561
Menge 50 g
Relative Dichte 1.03
IUPAC-Name 2-phenylethane-1-thiol
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit