Learn More
2-Phenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478966
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478966 10 g 10 Gramm
11488966 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17093.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 769-68-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-68-6
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.205
MDL-Nummer MFCD00001876
InChI-Schlüssel IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyronitrile, 2-phenylbutanentrile, 1-cyano-1-phenylpropane, butanenitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl, butyronitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, ?-ethyl, .alpha.-phenylbutyronitrile, alpha-phenylbutyronitrile, dl-2-phenylbutyronitrile
PubChem CID 95334
IUPAC-Name 2-phenylbutannitril
SMILES CCC(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbutyronitrile
Dichte 0.975
Siedepunkt 102°C to 104°C (7 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.5086
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 95%