Learn More
2-Phenylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30006639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006639 1 g 1 Gramm
17933435 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3196001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-27-7
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
IUPAC-Name 2-Phenylbutansäure
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H12 O2
Menge 1 g
Synonym (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, Butyric acid, 2-phenyl- (8CI), α-Ethylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutyric acid, (±)-α-Ethylphenylacetic acid, (±)-α-Phenylbutyric acid, 2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutyric acid, NSC 1860, α-Ethyl-α-toluic acid, α-Ethylphenylacetic acid, α-Phenylbutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 164.0837
Reinheit (%) >95%