Learn More
(+/-)-2-Phenylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470827 100 g 100 Gramm
11480827 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23222.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.03 CHF
    51.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 8.38 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-27-7 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-27-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00002667
InChI-Schlüssel OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyric acid, alpha-ethylphenylacetic acid, butyric acid, 2-phenyl, alpha-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl, alpha-phenyl butyric acid, 2-phenylbutyricacid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl, 2-phenylburyric acid, alpha-toluic acid, alpha-ethyl
PubChem CID 7012
ChEBI CHEBI:86545
IUPAC-Name 2-Phenylbutansäure
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Phenylbutyric acid
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 100 g
Beilstein 509876
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%