Learn More
2-Phenylbenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30138099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138099 1 g 1 Gramm
30137462 500 mg 500 Milligramm
30005019 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3366351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883-93-2
Summenformel C13H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 211.28
Synonym 2-Phenylbenzothiazole, Benzothiazole, 2-phenyl-, 2-Phenylbenzothiazole, 2-Phenyl-1,3-benzothiazole, 2-Phenylbenzo[d]thiazole, NSC 1854, NSC 2034
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,3-Benzothiazol
SMILES c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3s2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzothiazole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Formelmasse 211.0456