Learn More
2-Phenylbenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454443 100 g 100 Gramm
11434443 5 g 5 Gramm
11444443 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454443 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10996.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194.24 g/mol
2-Phenylbenzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylbenzimidazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 716-79-0
Summenformel C13H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 194.24
MDL-Nummer MFCD00005592
InChI-Schlüssel DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
PubChem CID 12855
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole
Schmelzpunkt 296°C to 297°C
Menge 100 g
Beilstein 7087
Merck Index 14,7274
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Benzimidazol
Formelmasse 194.24
Reinheit (%) 97%