Learn More
2-Phenylacetohydrazid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Summenformel | C8H10N2O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylacetohydrazid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.18 |
| Formelmasse | 150.0793 |