missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenylacetamid, TRC

Artikelnummer. 30005838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3355541G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 103-81-1
Summenformel C8 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Synonym Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
IUPAC-Name 2-Phenylacetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenylacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Formelmasse 135.0684
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.