Learn More
2-Phenyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12574276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12574276 5 g -
15555056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12574276 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-66-2
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
InChI-Schlüssel KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC-Name 2-Phenylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 50.0°C to 52.0°C
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Menge 5 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signalwort
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /