Learn More
2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitril (90%), TRC
Artikelnummer. 30423222
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423222 250 mg 250 Milligramm
30415682 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP321065250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitrile
CAS 25438-37-3
Summenformel C11H15NOSi
Menge 250 mg
Synonym 2-Phenyl-2-(trimethylsilyloxy)ethanenitrile, Phenyl(trimethylsiloxy)acetonitrile, Phenyl(trimethylsilyloxy)acetonitrile, α-(Trimethylsilyloxy)phenylacetonitrile, α-Trimethylsiloxybenzyl Cyanide, α-[(Trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile, (Cyanophenylmethoxy)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilyloxy)-2-phenylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NOSi/c1-14(2,3)13-11(9-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,1-3H3
SMILES [Si](OC(C1=CC=CC=C1)C#N)(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-trimethylsilyloxyacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 205.33
Formelmasse 205.0923