missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitril (90%), TRC

Artikelnummer. 30415682
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415682 25 mg 25 Milligramm
30423222 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32106525MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitrile
CAS 25438-37-3
Summenformel C11H15NOSi
Menge 25 mg
Synonym 2-Phenyl-2-(trimethylsilyloxy)ethanenitrile, Phenyl(trimethylsiloxy)acetonitrile, Phenyl(trimethylsilyloxy)acetonitrile, α-(Trimethylsilyloxy)phenylacetonitrile, α-Trimethylsiloxybenzyl Cyanide, α-[(Trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile, (Cyanophenylmethoxy)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilyloxy)-2-phenylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NOSi/c1-14(2,3)13-11(9-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,1-3H3
SMILES [Si](OC(C1=CC=CC=C1)C#N)(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-trimethylsilyloxyacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 205.33
Formelmasse 205.0923
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.