Learn More
2-Phenyl-2-Propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenyl-2-propanol |
| CAS | 617-94-7 |
| Summenformel | C9 H12 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Benzenemethanol, α,α-dimethyl-, 2-Phenyl-2-propanol, Benzyl alcohol, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanol, 1-Hydroxycumene, 1-Methyl-1-phenylethanol, 2-Hydroxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanol, 2-Phenylisopropanol, 2-Propanol, 2-phenyl-, Dimethylphenylcarbinol, Dimethylphenylmethanol, NSC 1261, NSC 212537, Phenyldimethylcarbinol, α,α-Dimethylbenzyl alcohol, α-Cumyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylpropan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.19 |
| Formelmasse | 136.0888 |