Learn More
(+/-)-2-Phenyl-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495467
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11495467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23473.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-85-9
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00004736
InChI-Schlüssel RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
IUPAC-Name 2-Phenylpropan-1-ol
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.5262
Menge 250 g
Beilstein 1906760
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%