Learn More
2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC18301DA
Additional Details : CAS : 7113-10-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
7113-10-2 | |
204.22 | |
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M | |
138928 |
C10H6NO2S | |
MFCD00141954 | |
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
Spezifikation
2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00141954 | |
IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M | |
138928 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
7113-10-2 | |
100.0 | |
C10H6NO2S | |
2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid | |
204.22 | |
205.24 |