Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10049211 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10059211 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10049211 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18304CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20949-81-9
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
MDL-Nummer MFCD02681934
InChI-Schlüssel OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 95%