Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698737
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
20949-81-9
C10H7NOS
189.232
MFCD02681934
OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
736524
2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
20949-81-9
C10H7NOS
189.232
MFCD02681934
OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
736524
2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 95%