Learn More
2-Phenyl-1,3-propanediol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenyl-1,3-propanediol |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2 |
| Formelmasse | 152.0837 |