Learn More
2-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433298
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433298 5 g 5 Gramm
15443298 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56761.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1570-95-2 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1570-95-2
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00236056
InChI-Schlüssel BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
IUPAC-Name 2-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 5 g
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%