Learn More
2-Phenoxynicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433594 25 g 25 Gramm
11389559 1 g 1 Gramm
11423594 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11247.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35620-71-4
Summenformel C12H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.208
MDL-Nummer MFCD00014629
InChI-Schlüssel CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
PubChem CID 123450
IUPAC-Name 2-Phenoxypyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxynicotinic acid
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 172906
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 98%