Learn More
2-Phenoxyethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081999
27.58 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1758-46-9
C8H11NO
137.182
MFCD00052975
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
15651
2-Phenoxyethanamin
C1=CC=C(C=C1)OCCN
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1758-46-9
C8H11NO
137.182
MFCD00052975
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
15651
2-Phenoxyethanamin
C1=CC=C(C=C1)OCCN
Organic intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethylamine
Siedepunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5O(CH2)2NH2
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 774671
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%