Learn More
2-Phenoxyethylamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10352065 25 g 25 Gramm
10171032 1 g 1 Gramm
10342065 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10352065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03254EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-46-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
InChI-Schlüssel IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethylamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel C6H5O(CH2)2NH2
Menge 25 g
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 95%